Ácido 2-bromoisobutírico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido 2-bromo-2-metilpropionico, Ácido α-bromoisobutírico
OR905022-100G OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 132 EUR
APOSOR905022-100G APOSOR905022-500G
Ácido 2-bromoisobutírico 95%
Ácido 2-bromoisobutírico
Formula: C₄H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004168
Núm. CAS: 2052-01-9