5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-4-azaindole
OR905114-1G
APOSOR905114-1GEA 62.5 EUR
APOSOR905114-1G
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263244
Núm. CAS: 1000341-51-4