(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905132-1G OR905132-250MG
APOSOR905132-1GEA 632 EUR
APOSOR905132-1G APOSOR905132-250MG
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977685
Núm. CAS: 181867-18-5