2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
OR905165-1KG OR905165-250G
APOSOR905165-1KGEA 437 EUR
APOSOR905165-1KG APOSOR905165-250G
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona 95+%
2-Imino-1-metilimidazolidin-4-ona
Formula: C₄H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059730
Núm. CAS: 60-27-5