2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR905191-1G OR905191-250MG
APOSOR905191-1GEA 265 EUR
APOSOR905191-1G APOSOR905191-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,6194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13193436
Núm. CAS: 884860-63-3