6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905192-1G OR905192-250MG
APOSOR905192-1GEA 91.5 EUR
APOSOR905192-1G APOSOR905192-250MG
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955650
Núm. CAS: 101079-62-3