4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905248-1G OR905248-250MG
APOSOR905248-1GEA 236 EUR
APOSOR905248-1G APOSOR905248-250MG
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
4-Aminomethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861486
Núm. CAS: 1095661-17-8