2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-1GEA 0 EUR
APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663444
Núm. CAS: 72216-05-8