1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905271-1G OR905271-250MG
APOSOR905271-1GEA 458 EUR
APOSOR905271-1G APOSOR905271-250MG
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02665229
Núm. CAS: 299426-84-9