Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905297-1G OR905297-5G
APOSOR905297-1GEA 63.8 EUR
APOSOR905297-1G APOSOR905297-5G
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅NS
MW: 159,2077 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751294
Núm. CAS: 55219-11-9