2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905328-1G OR905328-250MG
APOSOR905328-1GEA 435 EUR
APOSOR905328-1G APOSOR905328-250MG
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11696438
Núm. CAS: 46006-95-5