5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905389-1G
OR905389-250MG
APOSOR905389-1GEA
163
EUR
APOSOR905389-1G
APOSOR905389-250MG
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formula:
C10H14ClN MW: 183,6800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09026775 Núm. CAS: 861368-85-6 |