Methyl-6-methylpicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905393-100G OR905393-25G
APOSOR905393-100GEA 213 EUR
APOSOR905393-100G APOSOR905393-25G
Methyl-6-methylpicolinate 98%
Methyl-6-methylpicolinate
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203670
Núm. CAS: 13602-11-4