6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905405-1G OR905405-250MG
APOSOR905405-1GEA 481 EUR
APOSOR905405-1G APOSOR905405-250MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Formula: C₆H₉Cl₂N₃
MW: 194,600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457576
Núm. CAS: 157327-51-0