Isocianuro de bencilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905439-5G
APOSOR905439-5GEA 105 EUR
APOSOR905439-5G
Isocianuro de bencilo 95%
Isocianuro de bencilo
Formula: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000004
Núm. CAS: 10340-91-7