4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
OR905458-1G OR905458-5G
APOSOR905458-1GEA 98.6 EUR
APOSOR905458-1G APOSOR905458-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002591
Núm. CAS: 156-39-8