Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
OR905460-25G
APOSOR905460-25GEA 106 EUR
APOSOR905460-25G
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Formula: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,6604 g/mol
Pto. de fusión: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11844787
Núm. CAS: 85532-40-7