Isocianuro de cicloheptilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905473-100MG
OR905473-1G
OR905473-250MG
APOSOR905473-100MGEA
190
EUR
APOSOR905473-100MG
APOSOR905473-1G
APOSOR905473-250MG
Isocianuro de cicloheptilo 95%
Isocianuro de cicloheptilo
Formula:
C₈H₁₃N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02664622 Núm. CAS: 134420-07-8 |