(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905574-1G OR905574-5G
APOSOR905574-1GEA 77 EUR
APOSOR905574-1G APOSOR905574-5G
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374904
Núm. CAS: 180748-30-5