3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905595-5G
APOSOR905595-5GEA 59.6 EUR
APOSOR905595-5G
3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide 95%
3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide
Formula: C5H13Br2N
MW: 246,9714 g/mol
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109991
Núm. CAS: 5845-30-7