5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 235 EUR
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formula: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834823
Núm. CAS: 455280-00-9