Etilo 2-etilacetoacetato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905609-100G OR905609-500G
APOSOR905609-100GEA 92.8 EUR
APOSOR905609-100G APOSOR905609-500G
Etilo 2-etilacetoacetato 98%
Etilo 2-etilacetoacetato
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039898
Núm. CAS: 607-97-6