2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905627-1G OR905627-5G
APOSOR905627-1GEA 87 EUR
APOSOR905627-1G APOSOR905627-5G
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₈H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797973
Núm. CAS: 1134529-25-1