2-Amino-3-methoxybenzonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905652-1G
APOSOR905652-1GEA 66.7 EUR
APOSOR905652-1G
2-Amino-3-methoxybenzonitrile 96%
2-Amino-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744022
Núm. CAS: 148932-68-7