5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Imidazo[1,2-a]pyrimidine-5,7-diol
OR905656-1G OR905656-250MG
APOSOR905656-1GEA 127 EUR
APOSOR905656-1G APOSOR905656-250MG
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula: C₆H₅N₃O₂
MW: 151,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834820
Núm. CAS: 51647-90-6