2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905682-5G
APOSOR905682-5GEA 59.6 EUR
APOSOR905682-5G
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
Formula: C₅H₆BrNS
MW: 192,0768 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501629
Núm. CAS: 29947-24-8