2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR905690-1G OR905690-250MG
APOSOR905690-1GEA 219 EUR
APOSOR905690-1G APOSOR905690-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,570 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907855
Núm. CAS: 930798-25-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR