2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905691-1G
OR905691-250MG
APOSOR905691-1GEA
0
EUR
APOSOR905691-1G
APOSOR905691-250MG
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₄HCl₂NO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16615251 Núm. CAS: 127426-30-6 |