4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine, 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
OR905698-25G
APOSOR905698-25GEA 126 EUR
APOSOR905698-25G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂S
MW: 174,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023233
Núm. CAS: 17119-73-2