1-Boc-3-piperidona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 75.4 EUR
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperidona 98%
1-Boc-3-piperidona
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Pto. de fusión: 35…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631193
Núm. CAS: 98977-36-7