2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905706-1G OR905706-250MG
APOSOR905706-1GEA 264 EUR
APOSOR905706-1G APOSOR905706-250MG
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄HCl₂NO₂S
MW: 198,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909676
Núm. CAS: 62019-56-1