Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905711-1G OR905711-5G
APOSOR905711-1GEA 0 EUR
APOSOR905711-1G APOSOR905711-5G
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026360
Núm. CAS: 53562-51-9