5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905716-1G OR905716-250MG
APOSOR905716-1GEA 538 EUR
APOSOR905716-1G APOSOR905716-250MG
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03861147
Núm. CAS: 56181-38-5