(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Ala-OBu, (S)-Butyl 2-aminopropanoate
OR905744-1G OR905744-5G
APOSOR905744-1GEA 69.6 EUR
APOSOR905744-1G APOSOR905744-5G
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
(S)-Butyl-2-aminopropanoate
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12796122
Núm. CAS: 2885-02-1