7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Chloro-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
OR905796-10G OR905796-1G OR905796-5G
APOSOR905796-10GEA 339 EUR
APOSOR905796-10G APOSOR905796-1G APOSOR905796-5G
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₅ClN₄
MW: 168,5837 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00227619
Núm. CAS: 24415-66-5