tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylpiperidin-4-one, N-BOC protected, tert-Butyl 2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR9058-25G
APOSOR9058-25GEA 137 EUR
APOSOR9058-25G
tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2735 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035608
Núm. CAS: 190906-92-4