Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905800-1G OR905800-250MG
APOSOR905800-1GEA 0 EUR
APOSOR905800-1G APOSOR905800-250MG
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00095227
Núm. CAS: 5326-50-1