Thiazole-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Cyanothiazole
OR905805-1G
APOSOR905805-1GEA 120 EUR
APOSOR905805-1G
Thiazole-5-carbonitrile 95%
Thiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄H₂N₂S
MW: 110,1371 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797206
Núm. CAS: 25742-12-5