7-Chloro-4-chromanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905815-1G OR905815-5G
APOSOR905815-1GEA 65.4 EUR
APOSOR905815-1G APOSOR905815-5G
7-Chloro-4-chromanone 95%
7-Chloro-4-chromanone
Formula: C₉H₇ClO₂
MW: 182,6000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744054
Núm. CAS: 18385-72-3