3-Bromo-6-methylpyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR905842-1G OR905842-25G OR905842-5G
APOSOR905842-1GEA 0 EUR
APOSOR905842-1G APOSOR905842-25G APOSOR905842-5G
3-Bromo-6-methylpyridazine
3-Bromo-6-methylpyridazine
Formula: C5H5BrN2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09831907
Núm. CAS: 65202-58-6