4-terc-Butil-2-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905846-100G OR905846-25G
APOSOR905846-100GEA 207 EUR
APOSOR905846-100G APOSOR905846-25G
4-terc-Butil-2-nitrofenol 98%
4-terc-Butil-2-nitrofenol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191888
Núm. CAS: 3279-07-0