4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905864-5G
APOSOR905864-5GEA 68.3 EUR
APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2573 g/mol
Pto. de fusión: 197…212 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00233883
Núm. CAS: 92149-07-0