(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
OR905870-1G OR905870-5G
APOSOR905870-1GEA 232 EUR
APOSOR905870-1G APOSOR905870-5G
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate
Formula: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040559
Núm. CAS: 82578-45-8