Cloruro de 4-bromobutirilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 212 EUR
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
Cloruro de 4-bromobutirilo 97%
Cloruro de 4-bromobutirilo
Formula: C₄H₆BrClO
Pto. Ebullición: 101 °C/37mmHg
Densidad: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000753
Núm. CAS: 927-58-2
UN: 3265
ADR: 8,II