2-Thiazoleacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905873-1G OR905873-250MG
APOSOR905873-1GEA 589 EUR
APOSOR905873-1G APOSOR905873-250MG
2-Thiazoleacetic acid 95%
2-Thiazoleacetic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094168
Núm. CAS: 188937-16-8