6-Cyano-1-tetralone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905894-1G OR905894-250MG OR905894-5G
APOSOR905894-1GEA 89.9 EUR
APOSOR905894-1G APOSOR905894-250MG APOSOR905894-5G
6-Cyano-1-tetralone 98%
6-Cyano-1-tetralone
Formula: C₁₁H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179289
Núm. CAS: 90401-84-6