Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 1-Cbz-4-hydroxypiperidine, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinol, 1-Carbobenzoxy-4-hydroxypiperidine, Benzyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinol, 1-Cbz-4-piperidinol
OR9059-100G
APOSOR9059-100GEA 58 EUR
APOSOR9059-100G
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,29 g/mol
Pto. Ebullición: 167 °C/0,2mmHg
Densidad: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863722
Núm. CAS: 95798-23-5