Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR905907-5G
APOSOR905907-5GEA 102 EUR
APOSOR905907-5G
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00834965
Núm. CAS: 1458-03-3