5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-2-furoic acid
OR905916-1G OR905916-5G
APOSOR905916-1GEA 219 EUR
APOSOR905916-1G APOSOR905916-5G
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253715
Núm. CAS: 386736-99-8