6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR905921-1G OR905921-250MG
APOSOR905921-1GEA 364 EUR
APOSOR905921-1G APOSOR905921-250MG
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780793
Núm. CAS: 7746-29-4